Learn More
Acide tétrafluoroborique, env. 50 % w/w soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16872-11-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011345 |
Synonyme | fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14037.22 |
100 g |
24.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14037.36 |
500 g |
38.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14037.0E |
2500 g |
139.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide tétrafluoroborique est utilisé en conjonction avec diverses méthodes de nettoyage et de traitement de la surface des substrats. Il est également utilisé comme radiotraceur.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
16872-11-0 | |
MFCD00011345 | |
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq |
Spécification
Tetrafluoroboric acid | |
130°C (décomposition) | |
1,4 | |
MFCD00011345 | |
Miscible with water. | |
≈50 % p/p de sol. aqueuse |
16872-11-0 | |
≈50 % p/p de sol. aqueuse | |
Âcre | |
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq | |
87.81 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-898-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2685000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: fluoroboric acid, boric acid
RUO – Research Use Only