Learn More
Tétraéthylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 561.00€
Identifiants chimiques
CAS | 597-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.96 |
Numéro MDL | MFCD00009020 |
Clé InChI | RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa |
CID PubChem | 11704 |
Nom IUPAC | tétraéthylstannane |
SMILES | CC[Sn](CC)(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.03 |
1 g |
40.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.04 |
2 g | |||||||
11394829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.09 |
10 g |
190.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.18 |
50 g |
561.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetraethyltin is used in the electronics industry. Used as catalyst for olefin polymerization and to produce other organotin compounds. Also used as a preservative for wood, textiles, paper, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
597-64-8 | |
234.96 | |
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N | |
11704 | |
CC[Sn](CC)(CC)CC |
C8H20Sn | |
MFCD00009020 | |
tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa | |
tétraéthylstannane |
Spécification
Tetraethyltin | |
-112°C | |
181°C | |
Characteristic | |
1.4730 | |
UN3384 | |
Insoluble in water; Soluble in alcohol and ether | |
CC[Sn](CC)(CC)CC | |
234.96 | |
234.94 | |
Liquide |
597-64-8 | |
1.187g/mL | |
53°C (128°F) | |
C8H20Sn | |
MFCD00009020 | |
tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa | |
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N | |
tétraéthylstannane | |
11704 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H226
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement
P273-P303+P361+P353-P309-P310-P501a
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUE PAR INHALATION, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only