Learn More
Tétraéthylènepentamine, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10456960
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-57-2
Formule moléculaire C8H23N5
Poids moléculaire (g/mol) 189.31
Numéro MDL MFCD00008168
Clé InChI FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
CID PubChem 8197
ChEBI CHEBI:49798
Nom IUPAC (2-aminoethyl)[2-({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amino)ethyl]amine
SMILES NCCNCCNCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylenepentamine
Note relative au nom tech.
Point de fusion -40°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 340°C
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 500 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 189.3
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité Technique
Forme physique Liquide