Learn More
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 35 % p/p dans une solution aqueuse, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
42.21€ - 231.15€
Identifiants chimiques
CAS | 77-98-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H21NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.26 |
Numéro MDL | MFCD00009024 |
Clé InChI | LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium |
CID PubChem | 6509 |
SMILES | [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043023.14 |
25 g |
42.21€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043023.22 |
100 g |
68.34€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043023.36 |
500 g |
231.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetraethylammonium hydroxide is a strong organic base and finds applications in photovoltaic chemicals, advanced ceramics, flat panel display chemicals, selective etching and transesterification catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
77-98-5 | |
147.26 | |
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M | |
6509 |
C8H21NO | |
MFCD00009024 | |
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium | |
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC |
Spécification
Tetraethylammonium hydroxide | |
1.023 g/mL | |
Amine-like | |
(CH3CH2)4NOH | |
MFCD00009024 | |
3912961 | |
14,9201 | |
Miscible with water. | |
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC | |
147.26 | |
147.26 | |
35 % p/p de sol. aqueuse |
77-98-5 | |
(decomposition) | |
C8H21NO | |
1.404 | |
UN3267 | |
Air Sensitive | |
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium | |
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M | |
tetraethylazanium hydroxide | |
6509 | |
Réactif | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H300-H311-H314-H335-H370-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-073-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only