Learn More
Chlorure de tétrabutylammonium hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10406800
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1015691-13-0
Formule moléculaire C8H22ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 183.72
Numéro MDL MFCD00149992
Clé InChI CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
CID PubChem 5946
ChEBI CHEBI:78161
SMILES O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium chloride hydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 10% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4NCl·xH2O
Quantité 500 g
Merck Index 15, 9345
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 1410g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene and ether
Nom IUPAC tetraethylazanium chloride
Poids de la formule 165.71
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.