Learn More
Tétraéthoxysilane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Comme agent de liaison et comme catalyseur de polymérisation
197.00€ - 221.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20O4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.329 |
Numéro MDL | MFCD00009062 |
Clé InChI | BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate |
CID PubChem | 6517 |
Nom IUPAC | silicate de tétraéthyle |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014082.57 |
4 x 500 g |
197.00€
2000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014082.A4 |
2.5 kg |
221.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As a binding agent and as a polymerization catalystTetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as a cross linking agent in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-10-4 | |
208.329 | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
6517 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
C8H20O4Si | |
MFCD00009062 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
silicate de tétraéthyle |
Spécification
168°C | |
-85°C | |
Incolore | |
C8H20O4Si | |
MFCD00009062 | |
1422225 | |
14,3851 | |
Soluble in ethanol and 2-propanol. | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC | |
208.329 | |
208.33 | |
Pleasant | |
Moisture sensitive |
Tetraethoxysilane | |
78-10-4 | |
Liquide | |
(C2H5O)4Si | |
UN1292 | |
46°C (116°F) | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
silicate de tétraéthyle | |
6517 | |
≥99% | |
1.382 | |
0.934 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H332-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV9450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only