Learn More
Tétraéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.54€ - 153.77€
Identifiants chimiques
CAS | 78-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20O4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.329 |
Numéro MDL | MFCD00009062 |
Clé InChI | BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate |
CID PubChem | 6517 |
Nom IUPAC | silicate de tétraéthyle |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14965.AE |
100 mL |
27.54€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14965.AP |
500 mL |
44.92€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14965.0F |
2500 mL |
153.77€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétraéthoxysilane est le principal précurseur de la synthèse des zéolites et du dioxyde de silicium, qui est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs. Il est largement utilisé comme agent de réticulation dans les polymères de silicone et dans les préparations d’aérogel.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le 2-propanol.
Remarques
Se dégrade dans l’eau. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
78-10-4 | |
208.329 | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
6517 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
C8H20O4Si | |
MFCD00009062 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
silicate de tétraéthyle |
Spécification
Tetraethoxysilane | |
-85°C | |
168°C | |
98% | |
C8H20O4Si | |
1.383 | |
UN1292 | |
Moisture sensitive | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
silicate de tétraéthyle | |
6517 | |
98% |
78-10-4 | |
0.934 | |
46°C (116°F) | |
Pleasant | |
(C2H5O)4Si | |
MFCD00009062 | |
1422225 | |
14,3851 | |
Soluble in ethanol and 2-propanol. | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC | |
208.329 | |
208.33 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H332-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV9450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tetraethoxysilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl silicate
RUO – Research Use Only