Learn More
Tétracyclohexyltine, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 1653.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1449-55-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H44Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 451.326 |
Numéro MDL | MFCD00014278 |
Clé InChI | JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn |
CID PubChem | 74056 |
Nom IUPAC | Tétracyclohexylstannane |
SMILES | C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018822.03 |
1 g | |||||||
11373487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018822.06 |
5 g |
416.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018822.14 |
25 g |
1653.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1449-55-4 | |
451.326 | |
JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N | |
74056 | |
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
C24H44Sn | |
MFCD00014278 | |
tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn | |
Tétracyclohexylstannane |
Spécification
Tetracyclohexyltin | |
241°C to 250°C | |
MFCD00014278 | |
tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn | |
JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N | |
Tétracyclohexylstannane | |
74056 | |
Poudre |
1449-55-4 | |
C24H44Sn | |
UN3146 | |
Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C), | |
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4 | |
451.326 | |
451.31 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-910-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only