Learn More
WTW™ Cellule de conductivité universelle TetraCon™ 325-3
Cellules de mesure de la conductivité avec électrodes en graphite pour les mesures standard en solutions aqueuses sur le terrain et dans le laboratoire.
Marque: WTW™ 301970
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aucune erreur de mesure due au câble, aux effets de polarisation ou aux changements du champ de bord électrique
- Fournit la précision et la linéarité les plus élevées
- Constante cellulaire stable à long terme grâce aux électrodes de graphite
- Insensible à la pollution, fiable dans toutes les conditions
Spécification
0,475 cm-1 | |
Cellule de conductivité standard | |
3 m | |
4 électrodes, capteur de température, 3 m de longueur de câble et bouchon étanche | |
TetraCon™ 325-3 |
0 à 90°C | |
15,3 mm | |
Époxy, graphite | |
IP 68 |