Learn More
Tétrachloro-o-benzoquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
58.89€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 2435-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6Cl4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.86 |
Numéro MDL | MFCD00001646 |
Clé InChI | VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil |
CID PubChem | 73252 |
Nom IUPAC | 3,4,5,6-tétrachlorocyclohexa-3,5-diène-1,2-dione |
SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10183571
|
Thermo Scientific Acros
137990050 |
5 g | Flacon en verre |
58.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051630
|
Thermo Scientific Acros
137990250 |
25 g | Flacon en verre |
217.08€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2435-53-2 | |
245.86 | |
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N | |
73252 | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl |
C6Cl4O2 | |
MFCD00001646 | |
o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil | |
3,4,5,6-tétrachlorocyclohexa-3,5-diène-1,2-dione |
Spécification
Tetrachloro-o-benzoquinone | |
2435-53-2 | |
Bordeaux | |
96% min. (GC) | |
C6Cl4(=O)2 | |
07, 602 | |
o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil | |
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5,6-tétrachlorocyclohexa-3,5-diène-1,2-dione | |
73252 | |
97% |
97% | |
125.0°C to 129.0°C | |
Authentique | |
C6Cl4O2 | |
MFCD00001646 | |
01,128; 04,76; 05,104; 07,355; 09,102; 10,85 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10g/L chloroform (20°C) | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl | |
245.86 | |
245.88 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-424-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrachloro-o-benzoquinone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.