Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
51.36€ - 413.06€
Spécification
Point d’ébullition | 100.0°C |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
CAS | 5574-97-0, 7732-18-5 |
Forme physique | Solution |
Formule moléculaire | C16H38NO4P |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10526412
|
Thermo Scientific Acros
420170250 |
25 mL | Flacon en verre |
51.36€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10512204
|
Thermo Scientific Acros
420171000 |
100 mL | Flacon en verre |
116.58€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935451
|
Thermo Scientific Acros
420175000 |
500 mL | Flacon en verre |
413.06€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phaseSpécification
100.0°C | |
5574-97-0, 7732-18-5 | |
C16H38NO4P | |
MFCD00064526 | |
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M | |
phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium | |
2735142 | |
0.48 to 0.52M | |
1.01 |
Tetrabutylammonium phosphate monobasic | |
Solution | |
(CH3(CH2)3)4NH2PO4 | |
tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion | |
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
339.46 | |
339.45 | |
Flacon en verre | |
1.0100g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-947-1
- Tetrabutylammonium phosphate, 0.5M concentrate in HPLC grade water
RUO – Research Use Only