Learn More
Solution titrée d’hydroxyde de tétrabutylammonium 0,4 M dans l’eau, qualité HPLC, composés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10588322
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 0.4M in Water
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NOH
Beilstein 04, II, 634
Concentration 0.37 to 0.43M
Fieser 05,645; 11,500
Densité 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
Poids de la formule 259.47
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Point d’éclair >110°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.