Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, ACROS Organics, Quantité :500 g, emballage :Flacon en verre, incolore à blanc, Qualité :HPLC, Point de fusion :168°C à 172°C, poids moléculaire :339,53, pourcentage de pureté :99%
205.00€ - 2219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32503-27-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H37NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 339.54 |
Numéro MDL | MFCD00011637 |
Clé InChI | SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs |
CID PubChem | 94433 |
Nom IUPAC | hydrogen sulfate;tetrabutylazanium |
SMILES | OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10095650
|
Thermo Scientific Acros
420100100 |
10 g | Glass bottle |
205.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10588132
|
Thermo Scientific Acros
420100500 |
50 g | Flacon en verre |
857.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371351
|
Thermo Scientific Acros
420105000 |
500 g | Bouteille en verre |
2219.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phaseIdentifiants chimiques
32503-27-8 | |
339.54 | |
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M | |
94433 | |
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H37NO4S | |
MFCD00011637 | |
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs | |
hydrogen sulfate;tetrabutylazanium |
Spécification
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate | |
(0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm | |
Colorless to White | |
99% | |
[CH3(CH2)3]4NHSO4 | |
06,565; 07,354; 13,94 | |
Solubility in water: >50%. | |
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
339.54 | |
339.53 | |
HPLC |
32503-27-8 | |
168.0°C to 172.0°C | |
Authentic | |
C16H37NO4S | |
MFCD00011637 | |
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs | |
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M | |
hydrogen sulfate;tetrabutylazanium | |
94433 | |
99% | |
Crystals or Powder |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 251-068-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.