Learn More
Sulfate d’hydrogène tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743551
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL MFCD00011637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 168.0°C to 172.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NHSO4
Quantité 100 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Informations sur la solubilité Solubility in water: >50%.
Poids de la formule 339.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.