Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.30€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS | 87749-50-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36FN·3H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.51 |
Numéro MDL | MFCD00149981 |
Clé InChI | VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057 |
CID PubChem | 11726816 |
Nom IUPAC | tétrabutylazanium ; Fluorure ; Trihydrate |
SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10022970
|
Thermo Scientific Acros
221080100 |
10 g | Flacon en verre |
40.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10266320
|
Thermo Scientific Acros
221080500 |
50 g | Flacon en verre |
133.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
87749-50-6 | |
315.51 | |
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M | |
11726816 | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-] |
C16H36FN·3H2O | |
MFCD00149981 | |
tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057 | |
tétrabutylazanium ; Fluorure ; Trihydrate |
Spécification
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate | |
87749-50-6 | |
Blanc à jaune | |
99% | |
[CH3(CH2)3]4NF·3H2O | |
04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321 | |
Solubility in water: soluble | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-] | |
315.51 | |
315.51 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
99% | |
58°C to 60°C | |
Authentique | |
C16H36FN·3H2O | |
MFCD00149981 | |
tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057 | |
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M | |
tétrabutylazanium ; Fluorure ; Trihydrate | |
11726816 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.