Learn More
Dihydrogentrifluorure de tétrabutylammonium, solution à 50-55 % en poids dans du 1,2-dichloroéthane, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation de liaisons C-X, Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride |
Couleur | Jaune à marron |
Note relative au nom | 50-55 wt.% Solution in 1, 2-dichloroethane |
CAS | 99337-56-1, 107-06-2 |
Formule moléculaire | C16H38F3N |
Numéro MDL | MFCD00145365 |
Concentration | 50 to 55% (NMR) |
Synonyme | tetra-n-butylammonium dihydrogen trifluoride, tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride, dihydrogen tetrabutylammonium fluoride, tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride, tetrabutylammonium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylazanium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylammoniumdihydrogentrifluoride, tetrabutylamonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammoniumdihydrogen trifluoride |
Clé InChI | MRXQMNWIADOAJY-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | F.F.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, 50-55 wt.% solution in 1,2-dichloroethane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.