Learn More
Nitrate de tétraammineplatine(II), Thermo Scientific Chemicals
176.88€ - 626.12€
Identifiants chimiques
CAS | 20634-12-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N6O6Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 387.22 |
Numéro MDL | MFCD00011624 |
Clé InChI | RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt |
CID PubChem | 146543 |
Nom IUPAC | Azane ; dinitrate de platine(2+) |
SMILES | N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088960.03 |
1 g |
176.88€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088960.06 |
5 g |
626.12€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20634-12-2 | |
387.22 | |
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N | |
146543 | |
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12N6O6Pt | |
MFCD00011624 | |
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt | |
Azane ; dinitrate de platine(2+) |
Spécification
Tetraammineplatinum(II) nitrate | |
20634-12-2 | |
H12N6O6Pt | |
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt | |
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N | |
Azane ; dinitrate de platine(2+) | |
146543 |
262°C (decomposition) | |
poudre/fragments | |
MFCD00011624 | |
Miscible with water. | |
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
387.22 | |
387.21 |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Tetraammineplatinum(II) nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetraammineplatinumdinitrate
RUO – Research Use Only