Learn More
Solution d’hydroxyde de tétraammineplatine(II), Pt 8 à 11 % p/p (suite Pt), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042918.ND
Code produit. 11336169
  • sur devis / 25g
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Une solution d’hydroxyde de tétraammineplatine(II) agit comme précurseur à un catalyseur à base de platine. Il s’agit d’un catalyseur à base de métaux nobles, principalement utile pour les applications de catalyse homogène. Il est utilisé comme catalyseur dans l’hydrogénation, la carbonylation, l’hydroformylation, les réactions de catalyse chirale et les colorants au ruthénium. Il est également utilisé pour les réactions de couplage C-X telles que les réactions de Heck, de Suzuki et de Stille.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
38201-97-7
Liquide
1 Ea.
H{1}{4}N{4}O{2}Pt