Learn More
Chlorure de tétraammineplatine(II) monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
179.00€ - 650.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13933-33-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H14N4OPt |
Poids moléculaire (g/mol) | 352.12 |
Numéro MDL | MFCD00149947 |
Clé InChI | GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride |
CID PubChem | 21946612 |
Nom IUPAC | Azane;platine(2+);dichlorure;hydraté |
SMILES | N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010544.03 |
1 g |
179.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010544.06 |
5 g |
650.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed in the synthesis of cisplatin, and platinum included carbon - carbon materials with metal/metal oxide nanoparticles. Useful for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13933-33-0 | |
352.12 | |
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L | |
21946612 | |
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2H14N4OPt | |
MFCD00149947 | |
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride | |
Azane;platine(2+);dichlorure;hydraté |
Spécification
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate | |
13933-33-0 | |
Cristalline | |
MFCD00149947 | |
Soluble in water,ethanol and chloroform. | |
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
352.12 | |
352.13 (334.11 Anhydrous) | |
2.74g/mL |
250°C (dec.) | |
Crème blanche à travers | |
Cl2H14N4OPt | |
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride | |
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L | |
Azane;platine(2+);dichlorure;hydraté | |
21946612 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H290-H315-H319
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 237-706-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only