Learn More
Sulfate de tétraamminepaladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 37,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446645
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13601-06-4
Formule moléculaire H12N4O4PdS
Poids moléculaire (g/mol) 270.6
Numéro MDL MFCD09953444
Clé InChI WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
CID PubChem 18319394
Nom IUPAC Azane ; palladium(2+) ; sulfate
SMILES N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraamminepalladium (II) sulfate
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 270.61
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 37,4 % min.