Learn More
Bromure de tétra-amminepaladium(II), Premion™, 99,95 % (à base de métaux), 31,3 % min. de Pd, Thermo Scientific™
100.00€ - 396.00€
Identifiants chimiques
CAS | 44463-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2H12N4Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 334.352 |
Numéro MDL | MFCD00797352 |
Clé InChI | BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis |
CID PubChem | 16213236 |
Nom IUPAC | azane;dibromopaladium |
SMILES | N.N.N.N.Br[Pd]Br |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
44463-62-9 | |
334.352 | |
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L | |
16213236 | |
N.N.N.N.Br[Pd]Br |
Br2H12N4Pd | |
MFCD00797352 | |
tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis | |
azane;dibromopaladium |
Spécification
Tetraamminepalladium(II) bromide | |
44463-62-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00797352 | |
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L | |
azane;dibromopaladium | |
16213236 | |
99.95% | |
PD 31,3 % min |
>150°C (dec.) | |
Poudre | |
Br2H12N4Pd | |
tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis | |
N.N.N.N.Br[Pd]Br | |
334.352 | |
334.34 | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante