Learn More
Tétra-n-propyltine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472947
Click to view available options
Quantité:
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Couleur Incolore
Densité 1.11 g/mL
Point d’ébullition 222°C
Odeur Unpleasant
Formule moléculaire C12H28Sn
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4Sn
Indice de réfraction 1.4745
Numéro MDL MFCD00015196
Quantité 10 g
Numéro UN UN2788
Synonyme tetra-n-propyltin, tetrapropyltin, stannane, tetrapropyl, tin, tetrapropyl, tin tetra-n-propyl, tetra n-propyltin, tetrapropyl tin, c3h7 4sn, oiqcwaiehvrccg-uhfffaoysa
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI OIQCWAIEHVRCCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
Nom IUPAC Tétrapropylstannane
Poids moléculaire (g/mol) 291.07
CID PubChem 16585
Poids de la formule 291.04
Forme physique Liquide