Learn More
Bromure de tétra-n-octylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113201
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14866-33-2
Formule moléculaire C32H68BrN
Poids moléculaire (g/mol) 546.81
Numéro MDL MFCD00011863
Clé InChI QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
CID PubChem 2734117
Nom IUPAC tétraoctylazane ; Bromure
SMILES CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-octylammonium bromide
Point de fusion 95°C to 99°C
Couleur Blanc crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane and chloroform
Poids de la formule 546.81
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-octylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.