Learn More
Disulfure de tétra-n-butylthiuram, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407428
Click to view available options
Quantité:
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylthiuram disulfide
CAS 1634-02-2
Formule moléculaire C18H36N2S4
Numéro MDL MFCD00027191
Quantité 100 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme tetrabutylthiuram disulfide, tetra-n-butylthiuram disulfide, tetrabutylthiuram disulphide, thiuram disulfide tetrabutyl, thiuram, tetrabutyl-, disulfide, tetrabutylthioperoxydicarbamic acid, disulfide, bis dibutylthiocarbamoyl, unii-d969886eab, bis dibutylthiocarbamoyl disulfide, thioperoxydicarbonic diamide h2n c s 2s2 , tetrabutyl
Clé InChI PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
Nom IUPAC N,N-dibutylcarbamodithioate de dibutylcarbamothioylsulfanyle
Poids moléculaire (g/mol) 408.74
CID PubChem 15412
Poids de la formule 408.75
Pourcentage de pureté 98%