Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 40 % w/w dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
52.20€ - 657.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2052-49-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H37NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.48 |
Numéro MDL | MFCD00009425 |
Clé InChI | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
CID PubChem | 2723671 |
Nom IUPAC | tétrabutylazanium ; hydroxyde |
SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12626.AE |
100 mL |
52.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12626.AP |
500 mL |
172.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12626.0F |
2500 mL |
657.00€
2500mL |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is also used as a curing accelerator for epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 40 % p/p dans le méthanol est utilisé comme catalyseur de transfert de phase dans la synthèse organique, en particulier pour les réactions d’alkylation et de condensation. Il est également utilisé comme accélérateur de durcissement pour les résines époxy.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et corrosifs pour le métal.
Identifiants chimiques
2052-49-5 | |
259.48 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
2723671 | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
tétrabutylazanium ; hydroxyde |
Spécification
Tetra-n-butylammonium hydroxide | |
0.91 | |
Alcohol-like | |
1.4 | |
UN2924 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Miscible with organic solvents. | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.48 |
2052-49-5 | |
18°C (64°F) | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
3571228 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tétrabutylazanium ; hydroxyde | |
2723671 | |
40 % p/p dans le méthanol |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H301-H311-H331-H370-H314-H318
Highly flammable liquid and vapour.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H314-H335-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-147-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BS5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only