Learn More
Fluorure de tétra-n-butylammonium, 1M soln. dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443254
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de tétra-n-butylammonium, solution 1 M dans THF, est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs de recapture de la triple monoamine comme nouvelle génération d’antidépresseurs, d’oligoribonucléotides avec des liaisons modifiées par le phosphonate, d’esters conjugués d’acides diénoïques utilisant des réactions de couplage de la région et des glucosides polyacétylènes. Il joue un rôle important dans les alcools aryl-alkyle par l’allylation de Nozaki-Hiyama catalysée par les ligands chiraux bipyridyldiol et trichlorure de chrome. Il est également utilisé comme catalyseur pour les réactions de silylation. En outre, il est utilisé comme source d’ions fluorure dans les solvants organiques ainsi que pour la déprotection des groupes d’éther silyle.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’acétonitrile, le diméthylsulfoxyde et les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-41-4
Formule moléculaire C16H36FN
Poids moléculaire (g/mol) 261.47
Numéro MDL MFCD00011747
Clé InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
CID PubChem 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Nom IUPAC Tétrabutylazanium ; fluorure
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium fluoride
Densité 0.903
Point d’éclair −17°C (1°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NF
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3570522
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Poids de la formule 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M de solution dans le THF