Learn More
Hydroxyde d’ammonium tétra-n-butylique, pour HPLC, solution de 0,5 M, certifié, Fisher Chemical
Code produit. 10366150
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
CAS 2052-49-5
Couleur Incolore
pH 12
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule moléculaire C16H37NO
Numéro MDL MFCD00009425
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC hydroxyde de tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.47g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, solution 0.5M
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Butanaminium, N, N, N-tributyl-, hydroxide