Learn More
Julabo™ Portoirs pour tubes à essai pour bain-marie
85.80€ - 154.00€
Code produit | Marque | Matériau | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10338362
|
Julabo™
8970381 |
Polypropylène | 90 tubes à essai, 16/17 mm de diamètre |
85.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10123362
|
Julabo™
8970344 |
Acier inoxydable | 50 tubes à essai, 16/17 mm de diamètre |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Portoir inox pour bain 8 à 20L• 90 tubes φ 13mm
• Portoir pour plat-forme 86716
Spécification
Portoir pour tubes à essai |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Julabo™ Portoirs pour tubes à essai pour bain-marie