Learn More
Nickel Electro™ Racks pour tubes à essai
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai pour qu’il s’adapte à différents diamètres externes de tubes à essai. Les portoirs pour tubes à essai Nickel Electro™ sont en acier inox non magnétique et sont fournis à plat, prêts à être montés.
70.70€ - 97.40€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1 de chaque |
Dimensions (L x l x H) | 270 x 138 x 70 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449529
|
Nickel Electro™
6900 |
Tubes (31 mm) |
74.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11429529
|
Nickel Electro™
6873 |
Tubes (18 mm) |
97.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12347483
|
Nickel Electro™
6870 |
Tubes (16 mm) |
74.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11409529
|
Nickel Electro™
6872 |
Tubes (12 mm) |
70.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox
- Non magnétique
- Montage facile
- Démontable à des fins de nettoyage et de stérilisation
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Acier inoxydable | |
270 x 138 x 70 mm |
Autoclavables | |
1 de chaque |