Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque:  OHAUS™ 30400117
Code produit. 15792529
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (18 à 20 mm)
35
12,7 x 17,8 x 10,2 cm
5,00 po
7,00 po
4,00 po
12,70 cm
Portoir pour tubes à essai de 18-20 mm de diamètre
Acier recouvert de PVC
de 18 à 20 mm
12,70 cm
17,80 cm
10,200 cm
5,00 po
20 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote