Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque:  OHAUS™ 30400107
Code produit. 15792519
  • 328.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai pivotant
Tubes (20 mm)
40
20 mm
12,70 cm
27,70 cm
12,700 cm
5,00 po
Portoir pour tubes à essai, pivotement de 20 mm
Acier inoxydable
Pivotant
12,7 x 27,7 x 12,7 cm
5,00 po
10,90 po
5,00 po
12,70 cm