Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque: OHAUS™ 30400106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
Spécification
Portoir pour tubes à essai pivotant | |
Tubes (16 mm) | |
60 | |
16 mm | |
12,70 cm | |
27,70 cm | |
12,700 cm | |
5,00 po | |
16 mm |
Portoir pour tubes à essai, pivotement de 16 mm | |
Acier inoxydable | |
Pivotant | |
12,7 x 27,7 x 10,9 cm | |
5,00 po | |
10,90 po | |
5,00 po | |
12,70 cm |