Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque:  OHAUS™ 30400115
Code produit. 15772529
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (10 à 13 mm)
63
12,7 x 17,8 x 10,2 cm
5,00 po
7,00 po
4,00 po
12,70 cm
Portoir pour tubes à essai de 10-13 mm de diamètre
Acier recouvert de PVC
de 10 à 13 mm
12,70 cm
17,80 cm
10,200 cm
5,00 po
13 mm