Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque: OHAUS™ 30400113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (5 ml) | |
17 | |
50 ml | |
9,50 cm | |
42,00 cm | |
10,200 cm | |
3,75 in |
Portoir pour tubes à essai de 50 ml, tubes stationnaires | |
Acier recouvert de PVC | |
Stationnaire | |
9,5 x 42 x 10,2 cm | |
3,75 in | |
16,50 po | |
4,00 po | |
9,50 cm |