Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque:  OHAUS™ 30400111
Code produit. 15732529
  • 375.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (16 à 20 mm)
33
de 16 à 22 mm
9,50 cm
42,00 cm
10,200 cm
3,75 in
20 mm
Portoir pour tubes à essai de 16 à 20 mm, stationnaire
Acier recouvert de PVC
Stationnaire
9,5 x 42 x 10,2 cm
3,75 in
16,50 po
4,00 po
9,50 cm