Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque:  OHAUS™ 30400120
Code produit. 15722539
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (5 ml)
12
12,7 x 17,8 x 10,2 cm
5,00 po
7,00 po
4,00 po
12,70 cm
Portoir pour tubes à essai pour tubes de 50 ml
Acier recouvert de PVC
50 ml
12,70 cm
17,80 cm
10,200 cm
5,00 po