Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque: OHAUS™ 30400118
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (22 à 25 mm) | |
24 | |
12,7 x 1,8 x 10,2 cm | |
5,00 po | |
7,00 po | |
4,00 po | |
12,70 cm |
Portoir pour tubes à essai de 22-25 mm de diamètre | |
Acier recouvert de PVC | |
de 22 à 25 mm | |
12,70 cm | |
17,80 cm | |
10,200 cm | |
5,00 po | |
25 mm |