Learn More
OHAUS™ Porte-tubes à essai
Mélange mains libres conçu pour s’adapter au mélangeur vortex à usage intensif. Facilement fixé au sommet du mélangeur et fixé magnétiquement.
Marque: OHAUS™ 30400223
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec le mélangeur vortex à usage intensif
Spécification
13 tubes à essai de 22 à 25 mm | |
Insert en mousse | |
Insert en mousse pour tubes de 22 à 25 mm (13) | |
1 de chaque |
de 22 à 25 mm | |
Mousse | |
Agitateur Vortex |