Learn More
Saint-Gobain TUBE A ESSAI PFA SANS BOUCHON 5ML
Marque: Saint-Gobain D1069693
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube à essai PFA• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai sans bouchon
• Tube PFA