Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 11,20 à 112,00 mm
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
Marque: Retsch™ 60.131.045000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La technologie d’assemblage de haute qualité garantit un grillage tendu en permanence
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et l’assemblage de maille sans soudure empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l’acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
200 mm | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50 mm |
45,00 mm | |
DIN ISO 3310-1 | |
Certificat d’étalonnage |