Learn More
Carbonate d’isopropyle tert-butylperoxy, solution à 75 % dans de l’essence minérale sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10347121
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylperoxy isopropyl carbonate
Note relative au nom 75% solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 2372-21-6
Formule moléculaire C8H16O4
Formule linéaire (CH3)2CHOCO3C(CH3)3
Numéro MDL MFCD00126878
Synonyme tert-butoxy isopropyl carbonate, carbonoperoxoic acid, oo-1,1-dimethylethyl o-1-methylethyl ester, o,o-tert-butyl isopropyl monoperoxycarbonate, peroxycarbonic acid, oo-tert-butyl isopropyl ester, 2-methyl-2-propan-2-yloxy carbonyl peroxy propane, carbonic acid tert-butoxy isopropyl ester, oo-tert-butyl=o-isopropyl=peroxycarbonate, oo-t-butyl o-isopropyl monoperoxycarbonate, tert-butylperoxy isopropyl carbonate solution, 2-isopropoxycarbonyl peroxy-2-methylpropane
Clé InChI KDGNCLDCOVTOCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)OOC(C)(C)C
Nom IUPAC (2-méthylpropan-2-yl)oxy propan-2-yl carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 176.212
CID PubChem 75406
Poids de la formule 176.21
Quantité 250 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylperoxy isopropyl carbonate, 75% solution in aromatic free mineral spirit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tert-Butyl peroxyisopropyl carbonate, Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy