Learn More
Chlorure de tert-butylmagnésium, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
213.00€ - 879.00€
Identifiants chimiques
CAS | 677-22-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.87 |
Numéro MDL | MFCD00000465 |
Clé InChI | ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl |
CID PubChem | 2724198 |
Nom IUPAC | tert-butyl(chloro)magnesium |
SMILES | CC(C)(C)[Mg]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15458047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51164.AE |
100 mL |
213.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15468047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51164.AP |
500 mL |
879.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
tert-Butylmagnesium chloride is a Grignard reagent used in organic synthesis. It is also involved in copper-catalyzed cross-coupling reaction with primary-alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de tert-butylmagnésium est un réactif de Grignard utilisé dans la synthèse organique. Il est également impliqué dans la réaction de couplage croisé catalysée par le cuivre avec les halogénures d’alkyle primaire.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Identifiants chimiques
677-22-5 | |
116.87 | |
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M | |
2724198 | |
CC(C)(C)[Mg]Cl |
C4H9ClMg | |
MFCD00000465 | |
tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl | |
tert-butyl(chloro)magnesium |
Spezifikation
tert-Butylmagnesium chloride | |
C4H9ClMg | |
MFCD00000465 | |
Air and moisture sensitive | |
Miscible with alcohol and water. | |
CC(C)(C)[Mg]Cl | |
116.87 | |
116.87 |
677-22-5 | |
(CH3)3CMgCl | |
UN3399 | |
tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl | |
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M | |
tert-butyl(chloro)magnesium | |
2724198 | |
1 M dans MeTHF |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H225-H261-H314
Liquide et vapeurs très inflammables.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES ORGANOMÉTALLIQUES, LIQUIDES, RÉACTIVES À L’EAU, INFLAMMABLES
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only