Learn More
tert-butylhydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10487170
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1948-33-0
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002344
Clé InChI BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
CID PubChem 16043
ChEBI CHEBI:78886
Nom IUPAC 2-tert-butylbenzène-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylhydroquinone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 125.0°C to 130.0°C
Couleur Noir / feu à blanc
Point d’ébullition 295.0°C
Point d’éclair 171°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3CC6H3(OH)2
Quantité 2 kg
Beilstein 06, IV, 6013
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone (190/100g at 25 c),,soluble in ethanol (120/100g at 25 c),,soluble in ethyl acetate (100g/100g at 25 c),,soluble in dmso,diethyl ether;,insoluble in benzene,toluene
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylhydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.