Learn More
Tert-butyldiméthylchlorosilane, 50 % p/w dans du toluène, Thermo Scientific Chemicals
121.61€ - 975.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18162-48-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.721 |
Numéro MDL | MFCD00000501 |
Clé InChI | BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride |
CID PubChem | 28928 |
ChEBI | CHEBI:85071 |
Nom IUPAC | tert-butyl-chloro-diméthylsilane |
SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21286.18 |
50 g |
121.61€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21286.30 |
250 g | N/A | ||||||
11499187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21286.0B |
1000 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18162-48-6 | |
150.721 | |
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N | |
28928 | |
tert-butyl-chloro-diméthylsilane |
C6H15ClSi | |
MFCD00000501 | |
tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride | |
CHEBI:85071 | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl |
Spécification
tert-Butyldimethylchlorosilane | |
C6H15ClSi | |
MFCD00000501 | |
7°C (45°F) | |
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl-chloro-diméthylsilane | |
28928 | |
150.73 | |
Characteristic | |
0.87 |
18162-48-6 | |
(CH3)3CSi(CH3)2Cl | |
UN2924 | |
tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl | |
150.721 | |
CHEBI:85071 | |
50% w/w in toluene | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H314-H318-H361-H373-H336
Highly flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H314-H335-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- tert-Butyldimethylchlorosilane, 50% w/w in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Toluene, tert-Butyldimethylchlorosilane
RUO – Research Use Only