Learn More
Tert-butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13468298
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-64-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.13
Numéro MDL MFCD00008050
Clé InChI YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
CID PubChem 6385
ChEBI CHEBI:44639
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylamine
Point de fusion -67.0°C
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 46.0°C
Point d’éclair −38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3)3CNH2
Indice de réfraction 1.3770 to 1.3790
Quantité 10 L
Beilstein 04,173
Fieser 01,84; 02,43; 10,62; 11,138
Merck Index 15,1547
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.