Learn More
Tert-butylamine, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071304
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-64-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.13
Numéro MDL MFCD00008050
Clé InChI YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
CID PubChem 6385
ChEBI CHEBI:44639
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylamine
Point de fusion -67.0°C
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 46.0°C
Point d’éclair −38°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)3CNH2
Indice de réfraction 1.3770 to 1.3790
Quantité 800 mL
Merck Index 15, 1547
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99%