Learn More
Tert-butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.00€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-64-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.13 |
Numéro MDL | MFCD00008050 |
Clé InChI | YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert |
CID PubChem | 6385 |
ChEBI | CHEBI:44639 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10070560
|
Thermo Scientific Acros
107820050 |
5 mL | Bouteille en verre |
26.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10060560
|
Thermo Scientific Acros
107820010 |
1 L | Bouteille en verre |
41.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543894
|
Thermo Scientific Acros
107820025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
76.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13468298
|
Thermo Scientific Acros
107820100 |
10 L | Récipient en plastique |
224.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-64-9 | |
73.13 | |
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N | |
6385 | |
2-méthylpropan-2-amine |
C4H11N | |
MFCD00008050 | |
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert | |
CHEBI:44639 | |
CC(C)(C)N |
Spécification
tert-Butylamine | |
-67.0°C | |
46.0°C | |
Authentique | |
C4H11N | |
1.3770 to 1.3790 | |
04,173 | |
15,1547 | |
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert | |
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-2-amine | |
6385 | |
0.5 mPa.s (20°C) | |
99% |
75-64-9 | |
0.6900g/mL | |
−38°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3CNH2 | |
MFCD00008050 | |
01,84; 02,43; 10,62; 11,138 | |
0.69 | |
Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents | |
CC(C)(C)N | |
73.13 | |
CHEBI:44639 | |
73.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-888-1
- tert-Butylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only