Learn More
tert-Butylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.78€ - 315.57€
Identifiants chimiques
CAS | 75-64-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Numéro MDL | MFCD00008050 |
Clé InChI | YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert |
CID PubChem | 6385 |
ChEBI | CHEBI:44639 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11135.AP |
500 mL |
36.78€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11135.0F |
2500 mL |
114.57€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11135.0D |
10,000 mL |
315.57€
10000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tert-butylamine est utilisée comme précurseur pour la préparation d’accélérateurs en caoutchouc, de produits pharmaceutiques et de colorants. Elle est utilisée dans la synthèse du N-tert-butyl-acétamide, des isoquinolines, des pyridines, de la decumbenine, des sulfontes, des sulfonamides et du bêta-cétophosphonate de méthyle. Elle est également utilisée dans l’étude de l’effet des amines dans l’influence de l’acide sulfurique atmosphérique - nucléation de l’eau, l’hydroamination des alcynes terminaux et la mesure de l’acidité de surface du catalyseur solide. Elle agit comme une molécule indicatrice dans l’étude de la méthode de détermination du pH basée sur la RMN.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, l’alcool, de l’éther, du chloroforme et des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les anhydrides acides.
Identifiants chimiques
75-64-9 | |
MFCD00008050 | |
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert | |
CHEBI:44639 | |
CC(C)(C)N |
C4H11N | |
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N | |
6385 | |
2-méthylpropan-2-amine |
Spécification
tert-Butylamine | |
-67°C | |
44°C to 46°C | |
Amine-like | |
1.378 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert | |
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-2-amine | |
6385 | |
73.14 |
75-64-9 | |
0.696 | |
−38°C (−36°F) | |
C4H11N | |
MFCD00008050 | |
605267 | |
14,1545 | |
Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents. | |
CC(C)(C)N | |
73.139 | |
CHEBI:44639 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H300-H314-H318-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H331-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 200-888-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EO3330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- tert-Butylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: tert-Butylamine
RUO – Research Use Only