Learn More
tert-butyl N-(4-pipéridinylméthyl)carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Poids de la formule | 214.31 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Quantité | 250 mg |