Learn More
Méthyl tert-butyl éther, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
56.40€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1634-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00008812 |
Clé InChI | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
CID PubChem | 15413 |
ChEBI | CHEBI:27642 |
Nom IUPAC | 2-méthoxy-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10197343
|
Thermo Scientific Acros
390480010 |
1 L | Flacon en verre |
56.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10433735
|
Thermo Scientific Acros
390480025 |
2.5 L | Flacon en verre |
109.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1634-04-4 | |
88.15 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
15413 | |
2-méthoxy-2-méthylpropane |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CHEBI:27642 | |
CC(C)(C)OC |
Spécification
tert-Butyl methyl ether | |
1634-04-4 | |
0.0005 meq/g max. | |
54.0°C to 56.0°C | |
Authentique | |
1.3675 to 1.3695 | |
0.7404 | |
(CH3)3COCH3 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
15, 6106 | |
Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
≥99.5% |
-110.0°C | |
Incolore | |
0.7404g/mL | |
−28°C | |
Liquide | |
0.005% max. | |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
0.05% max. | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxy-2-méthylpropane | |
15413 | |
88.15 | |
Analyse |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-653-1
RUO – Research Use Only